Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pulvertragt med tilspidset stilk
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
169 ml
Beskrivelse
- Polypropylen plasttragte med standard koniske stilke
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 10.3 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 169 ml |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Top | 4,06 tommer. |
| Højde (engelsk) | 4.125 tommer. |
| Trådstørrelse (metrisk) | 24/40 |
| Produkttype | Påfyldningstragt (pulvere) |