Få mere at vide
BRAND™ Pulvertragt
Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) stilk:
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikatglas 3.3
- Slibet og brandpoleret overkant
- Med kort, bred stilk
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 50 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 18 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Tragt |