Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Pulverkolbe med konisk slebet samling
Artikelnummer. 11806104
Volumen (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 11806104
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03043070
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Type Pulverkolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Volumen (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) 126 mm