Få mere at vide
Heidolph™ Pulverkolbe
Artikelnummer. 10249701 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10249701 500 ml Hver
10035971 1000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249701 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5147320000
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rotationsfordampere
Pulverkolber leveres med en standard NS 29/32 fugestørrelse, men fås også med NS 24/29 slebet fuger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Type Fordampningskolbe
Volumen (metrisk) 500 ml
Spænding 115/230 VAC