Få mere at vide
Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 [PD DC5] with AD Water Connection, Powder Dispensing, and EcoDry Function
Artikelnummer. 30533278 Shop alle Miele produkter
Elektriske krav:
3N, 400 VAC, 50 Hz
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30533278
Marque: Miele Professional™ 12798720
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Convenient drying support - EcoDry with AD water connection
  • Convenient drying support - EcoDry with AD water connection
  • Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
  • Flexible and simple - modular load carriers and Easy Load system
  • Maximum user convenience with M Touch Flex full-touch colour display
  • Convenient drying support - EcoDry
  • Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
  • Efficient use of resources - variable speed heater pump
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vise Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Produkttype Laboratory Washer/Dryer
Flowhastighed 500 L/min.
Maks. Tryk 1000 kPa
Min. Renset vandtryk 200 kPa
Farve Lotus White
Til brug med (applikation) Cleaning of Laboratory Glassware
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Min. 5°C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) anbefales 5°C to 65°C
Indløbsvandtemperatur (engelsk) Maks. 65°C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Maks. 65°C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) Min. 5°C
Indløbsvandtemperatur (metrisk) anbefales 5°C to 65°C
Dybde (engelsk) 23 9/16 in.
Dybde (metrisk) 59.80 cm
Højde (engelsk) 32 7/8 in.
Højde (metrisk) 83.50 cm
Bredde (engelsk) 23 9/16 in.
Bredde (metrisk) 59.80 cm
Elektriske krav 3N, 400 VAC, 50 Hz
Spænding 400 V
Frekvens 50 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis