Få mere at vide
Brady™ Pulverlakeret stål hængelås kontrolcenter
Inkluderer:
18 kroge
8 kroge
Højde (metrisk):
304,8 mm
431,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hængelåskontrolcentre giver sikker opbevaring og styrer adgangen til hængelåse.
- Hver nikkelbelagt metalkrog kan holde 2 låse.
- Der medfølger to nøgler til skabslås.
- Komponenter medfølger ikke.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hængelås kontrolcenter |
| Farve | Rød |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Dybde (engelsk) | 1,97 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 50 mm |
| Oversigt | Hængelås kontrolcenter, 8 kroge |
| Dimensioner (D x B x H) | 50.8 x 254 x 304.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Lockout Tagout |
| Højde (engelsk) | 12 tommer |
| Højde (metrisk) | 304,8 mm |
| Vis mere |