Få mere at vide
Brady™ Pulverlakeret stål hængelås kontrolcenter
Artikelnummer. 11726695 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Inkluderer:
18 kroge
8 kroge
Højde (metrisk):
304,8 mm
431,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11726695 8 kroge 304,8 mm Hver
11716695 18 kroge 431,8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11726695 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800119
På lager
Det pulverlakerede stålhængelåskontrolcenter giver sikker opbevaring og styrer adgangen til hængelåse. Hver nikkelbelagt metalkrog kan holde 2 låse. Der medfølger to nøgler til skabslås. Komponenter medfølger ikke.
  • Hængelåskontrolcentre giver sikker opbevaring og styrer adgangen til hængelåse.
  • Hver nikkelbelagt metalkrog kan holde 2 låse.
  • Der medfølger to nøgler til skabslås.
  • Komponenter medfølger ikke.
Tekniske data
Produkttype Hængelås kontrolcenter
Farve Rød
Materiale Pulverlakeret stål
Dybde (engelsk) 1,97 tommer.
Dybde (metrisk) 50 mm
Oversigt Hængelås kontrolcenter, 8 kroge
Dimensioner (D x B x H) 50.8 x 254 x 304.8 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 304,8 mm
Inkluderer 8 kroge
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 254 mm