Få mere at vide
Asecos™ Pulverlakeret stålpladebunddæksel
Shop alle asecos produkter
Dimensioner (D x B x H):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilbehørsartikel
- Fås i en række størrelser
- Fremstillet af pulverlakeret stålplade
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (D x B x H) | 35 x 1118 x 85 mm |
| Til brug med (applikation) | Giver beskyttelse |
| Til brug med (udstyr) | Q90 modeller |
| Overfladebelægning | Pulverlakeret |
| Vægt (metrisk) | 2 kg |
| Materiale | Stål |
| Produkttype | Bunddæksel |