Få mere at vide
Asecos™ Pulverlakeret stålpladebunddæksel
Artikelnummer. 15413643 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H) unitSize
15413643 35 x 818 x 85 mm Hver
15295612 35 x 1118 x 85 mm Hver
11959886 35 x 524 x 85 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413643 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 30069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.50 DKK
    204.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.84 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indvendigt udstyr til brug med sikkerhedsopbevaringsskabe.
  • Tilbehørsartikel
  • Fås i en række størrelser
  • Fremstillet af pulverlakeret stålplade
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 35 x 818 x 85 mm
Til brug med (applikation) Giver beskyttelse
Til brug med (udstyr) Q90 modeller
Overfladebelægning Pulverlakeret
Vægt (metrisk) 1.5 kg
Materiale Stål
Produkttype Bunddæksel