Learn More
Asecos™ Powder-Coated Sheet Steel Base Cover
Product Code. 11959886 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (D x W x H):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (D x W x H) Unit Size
11959886 35 x 524 x 85 mm Each
15295612 35 x 1118 x 85 mm Each
15413643 35 x 818 x 85 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11959886 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 30112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.19 DKK
    189.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.41 DKK
    20% Slukket
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Interior equipment for use with safety storage cabinets.
  • Accessory item
  • Available in a range of sizes
  • Manufactured from powder-coated sheet steel
Spezifikation
Dimensions (D x W x H) 35 x 524 x 85 mm
For Use With (Application) Provides protection
For Use With (Equipment) FX90, Q90 models
Surface Coating Powder-coated
Material Steel
Product Type Base Cover
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.