Få mere at vide
Brady™ Pulverlakeret metal industriel styrke Lockout Station
Artikelnummer. 11766695 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort/gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11766695 Sort/gul Hver
1 options
Artikelnummer. 11766695 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800123
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Pulverlakeret Metal Industrial Strength Lockout Station leveres med en justerbar hylde og kan vægmonteres eller nemt transporteres.
  • Låsbart skab leveres med en justerbar hylde.
  • Ekstra hylder fås (800129).
  • Kan vægmonteres eller nemt transporteres.
  • Lockout Sikkerhedstips er trykt på indersiden af døren.
  • Stationen leveres uden indhold.
Tekniske data
Produkttype Lockout Station
Alternativt varenummer INDUSTRIEL STYRKE LOCKOUT STATION
Farve Sort/gul
Materiale Pulverlakeret metal
Dybde (engelsk) 6 tommer
Dybde (metrisk) 152.4 mm
Oversigt Industrial Strength Lockout Station
Dimensioner (D x B x H) 152.4 x 355.6 x 406.4 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 16 tommer
Højde (metrisk) 406.4 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 14 tommer
Bredde (metrisk) 355.6 mm