Få mere at vide
Povidon-jod, TRC
Artikelnummer. 17994385
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994385 250 g
17902205 100 g
17964805 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698900250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25655-41-8
Molekylær formel (C6H9NO)n • [I2]x
Molekylvægt (g/mol) 366.97
Synonym 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone Homopolymer compd. with Iodine, Iodine-poly(vinylpyrrolidone) complex, Betadine, Betaisodona, Betaseptic, Braunol, Braunosan H Disadine DP;
SMIL C=CN1CCCC1=O.II
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Povidone (iodinated)
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2;
Formel vægt 366.893