Få mere at vide
Povidone iodine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422399
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16422399 1 g
1 options
Artikelnummer. 16422399 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2234
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Povidone iodine (iodopovidone) displays excellent antibacterial activity which can against MRSA and MSSA strains with MICs of 31.25 mg/L and 7.82 mg/L, respectively.
Povidone iodine (iodopovidone) displays excellent antibacterial activity which can against MRSA and MSSA strains with MICs of 31.25 mg/L and 7.82 mg/L, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Povidone iodine
Fysisk form Solid
CAS 25655-41-8
Farve Red
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym iodopovidone
Opløselighedsinformation DMSO : 15 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 2.4 mg/mL (Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C(C)CC)CCC1.I[F,Cl,Br,I]I.[n].[n:x].[=].[10:1]