Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Hælderinge PBT Rød
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
19.00 DKK - 21.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Trådstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Trådstørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10529981
|
Lenz Laborglasintrumente
07105601 |
GL 32 |
19.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10798271
|
Lenz Laborglasintrumente
07105600 |
GL 45 |
21.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Materiale: PBT (rød)
- Temperaturmodstand: op til 180° C
Tekniske data
Rød | |
PBT |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Hælderinge PBT Rød