Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Hælderinge PBT Rød
Artikelnummer. 10798271
Skift visning
Trådstørrelse:
GL 32
GL 45
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse
10798271 GL 45
10529981 GL 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798271 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 07105600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Materiale: PBT (rød)
  • Temperaturmodstand: op til 180° C
Tekniske data
Farve Rød
Materiale PBT
Trådstørrelse GL 45
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.