Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Hælderinge PBT Rød
Beskrivelse
- Materiale: PBT (rød)
- Temperaturmodstand: op til 180° C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Materiale | PBT |
| Trådstørrelse | GL 32 |