Få mere at vide
Pour Point Standard IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-30,5° C) UKAS ISO 17034 certificeret 250mL, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15451850
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451850 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 15451850 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. CRMUPPGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1841.45 DKK / 250ml
    Spare 108.55 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Pour Point-certificerede referencematerialer til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter for Pour Point til IP 15, ASTM D97, NFT 60-105.
  • Certificeret iht ISO 17034 under UKAS-akkreditering ved hjælp af en metodespecifik inter-laboratorieundersøgelse.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder.
  • Leveres med MSDS.
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien
Certificeringer
Angivne nominelle værdier
Tekniske data
FN nummer UN 1202
Mængde 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CRMU-PPGO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.