Få mere at vide
Pour Point Standard, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15866862
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 15866862
Brand: Paragon Scientific CRMUPPLU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pour Point-certificerede referencematerialer til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter for Pour Point til IP 15, ASTM D97, NFT 60-105.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering ved hjælp af en metodespecifik inter-laboratorieundersøgelse.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder.
  • Leveres med MSDS.
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, UKAS ISO 17034
Mængde 250 ml
Angivne nominelle værdier