Få mere at vide
Fisherbrand™ Hæld-Båd Veje Fade
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
43 x 58 x 13 mm
108 x 83 x 26 mm
83 x 132 x 26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Hældetuds design dispenserer nemt prøver uden at bøje skålen.
- Fladbundsfade er lavet af 12 mil tyk polystyren for bedre styrke, stabilitet og håndtering.
- Ideel til vejning af fast produkt.
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
- Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F).
- 1 farve 3 størrelser.
- Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
- FDA/food-grade kompatibel.
- Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Flad |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Båd |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (udstyr) | Mikrobølge fugtanalysator |
| Mængde | 500 Pk. |
| Temperaturområde (engelsk) | 14 °F til 158 °F |
| Vis mere |