Få mere at vide
Fisherbrand™ Hæld-Båd Veje Fade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6983004 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
13 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11324125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenserer nemt prøver uden at bøje skålen. Fisherbrand™ Pour-Boat-vægtskåle kan bruges med mikrobølge-fugtanalysatorer.
  • Fleksibel polystyren
  • Fladbundsfade er lavet af 12 mil tyk polystyren for bedre styrke, stabilitet og håndtering.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
  • FDA/food-grade kompatibel
Tekniske data
Bund form Flad
Farve White
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Båd, flad
Sterilitet Non-sterile
Type Vejeskål
Størrelse Medium; 83 x 132 x 26 mm
Tykkelse 12 mio
Højde (metrisk) 26 mm