Få mere at vide
Fisherbrand™ Hæld-Båd Veje Fade
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
13 mm
26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fleksibel polystyren
- Fladbundsfade er lavet af 12 mil tyk polystyren for bedre styrke, stabilitet og håndtering.
- Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
- Temperaturområde -10 til 70 °C (14 til 158 °F)
- FDA/food-grade kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Farve | White |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Båd, flad |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Vejeskål |
| Størrelse | Medium; 83 x 132 x 26 mm |
| Tykkelse | 12 mio |
| Højde (metrisk) | 26 mm |