Få mere at vide
Fisherbrand™ Pour-Boat antistatiske vejeskåle
Artikelnummer. p-7114443 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15718177
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Pour-Boat antistatiske vejeskåle er polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Hældetuds design dispenserer nemt prøver uden at bøje skålen.
  • Fladbundsfade er lavet af 12 mil tyk polystyren for bedre styrke, stabilitet og håndtering.
  • Ideel til vejning af fast produkt.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F).
  • 1 farve 3 størrelser.
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
  • FDA/food-grade kompatibel.
  • Antistatisk
  • Pakke med 500
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Form Båd
Sterilitet Ikke steril
Type Antistatisk vejeskål
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Mængde 500 Pk.
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Tykkelse 12 mio
Dimensioner (L x B x H) 108 x 183 x 26 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 108 mm
Bredde (engelsk) 3,3 tommer.
Bredde (metrisk) 183 mm
Højde (metrisk) 26 mm
Højde (engelsk) 1 tomme