Få mere at vide
Fisherbrand™ Pour-Boat antistatiske vejeskåle
Artikelnummer. 15798167 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15798167 58 x 43 x 13 mm Pakke med 500
15718177 108 x 183 x 26 mm Pakke med 500
15708177 83 x 132 x 26 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15798167
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Pour-Boat antistatiske vejeskåle er polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Hældetuds design dispenserer nemt prøver uden at bøje skålen.
  • Fladbundsfade er lavet af 12 mil tyk polystyren for bedre styrke, stabilitet og håndtering.
  • Ideel til vejning af fast produkt.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F).
  • 1 farve 3 størrelser.
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
  • FDA/food-grade kompatibel.
  • Antistatisk
  • Pakke med 500
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Form Båd
Sterilitet Ikke steril
Type Antistatisk vægtskål
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Mængde 500 Pk.
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Tykkelse 12 mio
Dimensioner (L x B x H) 58 x 43 x 13 mm
Længde (engelsk) 2,3 tommer.
Længde (metrisk) 58 mm
Bredde (engelsk) 1,7''
Bredde (metrisk) 43 mm
Højde (metrisk) 13 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer