Learn More
Fisherbrand™ Pour-Boat antistatiske vejeskåle
Product Code. 15718177 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B x H):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Unit Size:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensioner (L x B x H) unitSize
15718177 108 x 183 x 26 mm Pakke med 500
15798167 58 x 43 x 13 mm Pakke med 500
15708177 83 x 132 x 26 mm Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15718177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.00 DKK
    562.04 DKK / Pakke med 500
    Spare 5.96 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Add to basket
Add to basket
Sørg for nøjagtige hældninger med minimalt prøvetab. Pour-Boat antistatiske vejeskåle er polystyrenbåde med glatte overflader.
  • Hældetuds design dispenserer nemt prøver uden at bøje skålen.
  • Fladbundsfade er lavet af 12 mil tyk polystyren for bedre styrke, stabilitet og håndtering.
  • Ideel til vejning af fast produkt.
  • Biologisk inert og modstandsdygtig over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser.
  • Temperaturområde -10 °C til +70 °C (14 F °til 158 °F).
  • 1 farve 3 størrelser.
  • Kan bruges med mikrobølge fugtanalysatorer.
  • FDA/food-grade kompatibel.
  • Antistatisk
  • Pakke med 500
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bund form Flad
Farve Hvid
Materiale Polystyren
Form Båd
Sterilitet Ikke steril
Type Antistatisk vægtskål
Til brug med (udstyr) Mikrobølge fugtanalysator
Mængde 500 Pk.
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 158 °F
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +70 °C
Tykkelse 12 mio
Dimensioner (L x B x H) 108 x 183 x 26 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 108 mm
Bredde (engelsk) 3,3 tommer.
Bredde (metrisk) 183 mm
Højde (metrisk) 26 mm
Højde (engelsk) 1 tomme