Få mere at vide
Invitrogen™ POU3F3 Monoclonal Antibody (CL15302)
Beskrivelse
Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
POU3F3 is a member of the class III POU family of transcription factors that are expressed in the central nervous system. The POU domain in these proteins is required for high affinity binding to octamer DNA sequences.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | POU3F3 |
| Applikationer | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL15302 |
| Koncentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Formulering | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gene | POU3F3 |
| Genadgangsnr. | P20264, P31361, Q63262 |
| Gene Alias | 8-Oct; Brain-1; brain-specific homeobox/POU domain protein 1; Brn1; Brn-1; brn-1 protein; class III POU protein POU-domain; oct-8; Octamer-binding protein 8; octamer-binding transcription factor 8; Otf8; OTF-8; POU class 3 homeobox 3; POU domain, class 3, transcription factor 3; Pou3f3; RHS1; Rhs2; Skin1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?