Få mere at vide
KARTELL Potter støder
Artikelnummer. 10432701
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10432701
Brand: KARTELL 0631000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Potter Pestle bør bruges sammen med borosilikatmørtel til prøveknusning.
  • Støber bør bruges i kombination med borosilikatmørtel til prøveknusning.
  • Ideel til hårde materialer såsom tumorer.
  • Pistilskaftets diameter er 6,5 mm.
  • MATERIALE: Hoved lavet af PTFE, Skaft lavet af rustfrit stål.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Produkttype takket støder
Materiale PTFE
Højde (engelsk) 9,84 tommer.
Højde (metrisk) 270 mm