Få mere at vide
KARTELL Pottermørtel
Beskrivelse
- Vævskværn er sammensat af to komponenter, der skal bestilles separat: Borosilikatglasmørtel (artikel 6102 til 6150) og PTFE støder (vare 6302 til 6350).
- Ideel til små mængder væv.
- De angivne mængder er arbejdsmængder.
- Undgå overdreven varme, da det kan forårsage binding.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Pottermørtel |