Få mere at vide
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem Vævsslibere, PTFE støder og umalet glasrør
Artikelnummer. 11727188
Volumen:
0,03 oz., 1 ml
0,1 oz., 3 ml
Størrelse:
19
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11727188
Brand: DWK Life Sciences 8860000019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For gradvis at male prøven i mindre stykker
Vævsslibere producerer homogenater ved en kombination af forskydnings- og kompressionshandlinger. Vævsprøven formales (klippes) gradvist i mindre stykker ved den afrundede og af støderen, efterhånden som den roterende støder sænkes ned i røret. Efterhånden som støderen tvinges ned i røret, forskydes prøven og presses mellem støderens lige udvendige væg og rørets indervæg, hvorved vævscellerne komprimeres, indtil de brister. Når røret trækkes væk fra støderen, skabes et let vakuum, der trækker prøven tilbage forbi kompressionsområdet, hvilket resulterer i et yderligere homogeniseringsslag.
Graden af homogenisering styres af afstanden mellem støderens og rørets cyklindriske sektion (radial afstand sædvanligvis 0,002 til 0,003 tommer), støderens rotationshastighed og antallet af kompressionsslag.
  • Størrelser 21 til 24 har radiale takker på den nederste del af støderen for at levere homogenatet ind i den cylindriske del af røret
  • Clearance mellem stødere og rør er 0,004 til 0,006 in.
  • Udskiftningskomponenter er tilgængelige og fuldstændigt udskiftelige
  • Den nederste del af støderen er rund
  • Støberversioner af malet glas er velegnede til bindevæv
  • PTFE støderversioner bruges med blødere væv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,03 oz.
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Diameter (metrisk) aksel 5mm
Diameter (engelsk) Skaft 0,19 tommer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Inkluderer PTFE støder og ujordet glasrør
Længde (engelsk) støder 6,06 tommer.
Længde (engelsk) rør 3,74 tommer.
Længde (metrisk) støder 154mm
Længde (metrisk) rør 95mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,47 tommer.
Rørdiameter (metrisk) udvendig 12mm
Volumen 0,03 oz., 1 ml
Størrelse 19