Få mere at vide
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem Vævsslibere, PTFE støder og umalet glasrør
Artikelnummer. 11717188
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
3 mL
Størrelse:
19
20
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Størrelse Pakningsstørrelse
11717188 3 mL 20 Hver
11727188 50 pmol RNA pr. reaktion 19 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11717188 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8860000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.25 DKK
    931.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 124.18 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
For gradvis at male prøven i mindre stykker
Vævsslibere producerer homogenater ved en kombination af forskydnings- og kompressionshandlinger. Vævsprøven formales (klippes) gradvist i mindre stykker ved den afrundede og af støderen, efterhånden som den roterende støder sænkes ned i røret. Efterhånden som støderen tvinges ned i røret, forskydes prøven og presses mellem støderens lige udvendige væg og rørets indervæg, hvorved vævscellerne komprimeres, indtil de brister. Når røret trækkes væk fra støderen, skabes et let vakuum, der trækker prøven tilbage forbi kompressionsområdet, hvilket resulterer i et yderligere homogeniseringsslag.
Graden af homogenisering styres af afstanden mellem støderens og rørets cyklindriske sektion (radial afstand sædvanligvis 0,002 til 0,003 tommer), støderens rotationshastighed og antallet af kompressionsslag.
  • Størrelser 21 til 24 har radiale takker på den nederste del af støderen for at levere homogenatet ind i den cylindriske del af røret
  • Clearance mellem stødere og rør er 0,004 til 0,006 in.
  • Udskiftningskomponenter er tilgængelige og fuldstændigt udskiftelige
  • Den nederste del af støderen er rund
  • Støberversioner af malet glas er velegnede til bindevæv
  • PTFE støderversioner bruges med blødere væv
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,1 oz.
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Diameter (metrisk) aksel 5mm
Diameter (engelsk) Skaft 0,19 tommer
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Inkluderer PTFE støder og ujordet glasrør
Længde (engelsk) støder 6,06 tommer.
Længde (engelsk) rør 4,53 tommer.
Længde (metrisk) støder 154mm
Længde (metrisk) rør 115mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,47 tommer.
Rørdiameter (metrisk) udvendig 12mm
Størrelse 20
Produkttype Potter-Elvehjem Tissue Grinder