Få mere at vide
Sampling Systems™ Gryder med låg
Artikelnummer. p-7138924 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809611
Brand: Sampling Systems™ A284400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer et låg, der simpelthen falder på plads og derfor ikke giver en hermetisk forsegling. Sampling Systems™ Gryder med låg er ideelle til hygiejniske applikationer.
  • Sprækkefrit interiør
  • Satin finish
  • Simpelt fald på låget
  • Rustfrit stål, AISI 304
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Til brug med (applikation) Beholdere i rustfrit stål til generelle formål, der er ideelle til brug med pulvere og væsker
Inkluderer Låg
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 205 g
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Metal Pot
Lukningsmateriale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 85 mm
Lukketype Låg