Beskrivelse
- Sprækkefrit interiør
- Satin finish
- Simpelt fald på låget
- Rustfrit stål, AISI 304
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Inkluderer | Låg |
| Materiale | Rustfrit stål (304) |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Lukningsmateriale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) | 150 mm |
| Produkttype | Metal Pot |