Få mere at vide
Sampling Systems™ Gryder med låg
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sprækkefrit interiør
- Satin finish
- Simpelt fald på låget
- Rustfrit stål, AISI 304
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Til brug med (applikation) | Beholdere i rustfrit stål til generelle formål, der er ideelle til brug med pulvere og væsker |
| Inkluderer | Låg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 205 g |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Produkttype | Metal Pot |
| Lukningsmateriale | Rustfrit stål |
| Vis mere |