Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kartoffel Dextrose Agar
Artikelnummer. 13265339
Skift visning
Oversigt:
Kartoffel Dextrose Agar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
13265339 Kartoffel Dextrose Agar Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 13265339 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO0186A
 Begrænset vare
På lager
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe fra mejeriprodukter og fødevarer med dette brugsklare medium.
Isoler og opregn gær og skimmelsvampe fra mejeriprodukter 1 , overfladen af fersk kød, speget kød og pølseprodukter og andre fødevarer 2 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kartoffel Dextrose Agar. Dette medium er velegnet til påvisning og optælling af varmebestandige skimmelsvampe i termisk forarbejdede frugter og frugtprodukter 2 . Den agar, der bruges i kartoffeldextrose-agar, er omhyggeligt screenet for at sikre korrekt pigmentproduktion af svampe som Fusaria spp.
Brug kartoffeldextroseagar til påvisning og optælling af gær og skimmelsvampe i fødevarer.
  • Velegnet til påvisning af varmebestandige skimmelsvampe i termisk forarbejdede frugter og frugtprodukter.
  • Egnet medium til fremstilling af Aspergillus niger
  • Overholder EP/USP/JP Microbial Limit Test standarder 3,4,5 .
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Let halm
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Kartoffel Dextrose Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 19 g ±2,0 g
Emballagetype 10 x 90 mm plader, film indpakket
Mængde 10/Pk.