Få mere at vide
MP Biomedicals™ Kartoffel Dextrose Agar
Artikelnummer. 11470225 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470225 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11470225 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091008517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 DKK
    1763.09 DKK / 500g
    Spare 91.91 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til dyrkning af gær og skimmelsvampe fra mejeriprodukter og andre fødevarer.
Kartoffel Dextrose Agar bruges til isolering, optælling og identifikation af gær og skimmelsvampe. Det kan også bruges til at inducere spordannelse i mange svampe.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Kartoffel Dextrose Agar
Medietype Gær medier
Mængde 500 g