missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Potassiummethyldithiocarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyldithiocarbamate Potassium |
| CAS | 137-41-7 |
| Molekylær formel | C2 H4 N S2 . K |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Potassiummethyldithiocarbamate, Carbamic acid','methyldithio-','monopotassium salt (8CI), Carbamic acid','methyldithio-','potassium salt (6CI), Dicid, K-Pam HL, Metam potassium, Metam-potassium, Potassium methyldithiocarbamate, Potassium N-methyldithiocarbamate, N-Methyldithiocarbamate Pota |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NS2.K/c1-3-2(4)5;/h1H3,(H2,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].CNC(=S)[S-] |
| IUPAC navn | potassium;N-methylcarbamodithioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.288 |
| Formel vægt | 144.942 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?