missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Potassiummethyldithiocarbamate, TRC

Artikelnummer. 30415978
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415978 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227755250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyldithiocarbamate Potassium
CAS 137-41-7
Molekylær formel C2 H4 N S2 . K
Mængde 250 mg
Synonym Potassiummethyldithiocarbamate, Carbamic acid','methyldithio-','monopotassium salt (8CI), Carbamic acid','methyldithio-','potassium salt (6CI), Dicid, K-Pam HL, Metam potassium, Metam-potassium, Potassium methyldithiocarbamate, Potassium N-methyldithiocarbamate, N-Methyldithiocarbamate Pota
InChI formel InChI=1S/C2H5NS2.K/c1-3-2(4)5;/h1H3,(H2,3,4,5);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CNC(=S)[S-]
IUPAC navn potassium;N-methylcarbamodithioate
Molekylvægt (g/mol) 145.288
Formel vægt 144.942
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.