Få mere at vide
Potassiummethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassiummethanesulfonate |
| CAS | 2386-56-3 |
| Molekylær formel | CH3KO3S |
| MDL nummer | MFCD00070544 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CS(=O)([O-])=O.[K+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.20 |
| Procent renhed | 98% |