Få mere at vide
Kaliumvinyltrifluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30428336
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30428336 5 g
1 options
Artikelnummer. 30428336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6987005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Vinyltrifluoroborate
CAS 13682-77-4
Molekylær formel C2H3BF3K
Mængde 5 g
Synonym Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate
InChI formel InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
SMIL [K+].F[B-](F)(F)C=C
IUPAC navn kalium; ethenyl(trifluor)boranuid
Molekylvægt (g/mol) 133.95
Formel vægt 133.9917