Få mere at vide
Kaliumvinyltrifluoroborat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Vinyltrifluoroborate |
| CAS | 13682-77-4 |
| Molekylær formel | C2H3BF3K |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1 |
| SMIL | [K+].F[B-](F)(F)C=C |
| IUPAC navn | kalium; ethenyl(trifluor)boranuid |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.95 |
| Formel vægt | 133.9917 |