Få mere at vide
Potassium vinyltrifluoroborate, 97%
Artikelnummer. p-7047200
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11364855
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17970.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13682-77-4 | C2H3BF3K | 133.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13682-77-4
Molekylær formel C2H3BF3K
Molekylvægt (g/mol) 133.95
MDL nummer MFCD02093335
InChI nøgle ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
PubChem CID 23679353
IUPAC navn kalium;ethenyl(trifluor)boranuid
SMIL [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium vinyltrifluoroborate
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 7777570
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 133.95
Procent renhed 97%