Få mere at vide
Kaliumvinyltrifluoroborat, 97%
Artikelnummer. 11374855
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11374855 5 g 5g
11364855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11374855 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17970.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 13682-77-4 | C2H3BF3K | 133,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13682-77-4
Molekylær formel C2H3BF3K
Molekylvægt (g/mol) 133.95
MDL nummer MFCD02093335
InChI nøgle ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
PubChem CID 23679353
IUPAC navn kalium;ethenyl(trifluor)boranuid
SMIL [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium vinyltrifluoroborate
Smeltepunkt 230 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 7777570
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 133.95
Procent renhed 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium vinyltrifluoroborate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium vinyltrifluoroborate