Få mere at vide
Kaliumvinyltrifluoroborat, 95%
Artikelnummer. 10676794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676794 1 g Glasflaske 1g
10648714 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676794 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 387700010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13682-77-4 | C2H3BF3K | 133,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13682-77-4
Molekylær formel C2H3BF3K
Molekylvægt (g/mol) 133.95
MDL nummer MFCD02093335
InChI nøgle ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
PubChem CID 23679353
IUPAC navn kalium;ethenyl(trifluor)boranuid
SMIL [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium vinyltrifluoroborate
Smeltepunkt 240 °C til 242 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 133.95
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium vinyltrifluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.