Få mere at vide
Kaliumwolframoxid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311569
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311569 25 g 25g
11301569 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014031.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.033 g/mol
Kaliumwolframoxid bruges i solenergi- og vandbehandlingsapplikationer. Det bruges som alkaloidudfældningsmiddel, bronzeproduktion og til wolframraffinering. Det bruges også som et analytisk reagens. Yderligere tilsættes det til smeltet carbonatbrændselscelle for at forhindre korrosion af rustfri stålseparator og forsinker sintringen af anoden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-60-5
Molekylær formel K2O4W
Molekylvægt (g/mol) 326.033
MDL nummer MFCD00049668
InChI nøgle AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)wolfram
SMIL [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tungsten oxide
Smeltepunkt 921°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,7694
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 326.04
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.12 g/mL