Få mere at vide
Kaliumwolframat, 99,95%, til spormetalanalyse, -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813625 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 13428688
Brand: Thermo Scientific Acros 448330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-60-5
Molekylær formel K2O4W
Molekylvægt (g/mol) 326.05
InChI nøgle AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
IUPAC navn dikalium;dioxid(dioxo)wolfram
SMIL [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tungstate
Smeltepunkt 921°C
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.95%
Lineær formel K2WO4
Merck Index 15,7811
Formel vægt 326.05
Procent renhed 99.95%
Grad Spor metal
Emballage Glasflaske
Produktidentifikator
  • Potassium tungstate