Få mere at vide
Potassium tungstate, 94%, -100 mesh, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium tungstate |
| Smeltepunkt | 921°C |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 53 to 56% (W) |
| Lineær formel | K2WO4 |
| Merck Index | 15,7811 |
| Formel vægt | 326.05 |
| Procent renhed | 94% |
| Emballage | Glass Bottle |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium tungstate