Få mere at vide
Potassium Tris(trifluoromethanesulfonyl)methide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Tris(trifluoromethanesulfonyl)methide |
| CAS | 114395-69-6 |
| Molekylær formel | C4 F9 O6 S3 . K |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4F9O6S3.K/c5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13;/q-1;+1 |
| SMIL | [K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | potassium;bis(trifluoromethylsulfonyl)methylsulfonyl-trifluoromethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.318 |
| Formel vægt | 449.835 |