Få mere at vide
Kaliumtris(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)borhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10217370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10217370 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10217370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296020050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17567-17-8 | C15H22BKN6 | 336.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tris(3, 5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride
Navn note 99%
CAS 17567-17-8
Smeltepunkt 287 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H22BKN6
MDL nummer MFCD00040342
Mængde 5 g
Synonym potassium hydrotris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl borate, potassium;tris 3,5-dimethylpyrazol-1-yl boron 1-, potassium tri 3,5-dimethyl-1-pyrazolyl borohydride, potassium tris 3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl hydrido borate 1-
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, thf, dmf, acetone
InChI nøgle NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].CC1=NN([BH-](N2N=C(C)C=C2C)N2N=C(C)C=C2C)C(C)=C1
IUPAC navn kaliumtris(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)boranuid
Molekylvægt (g/mol) 336.29
Formel vægt 336.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Fine Needle-like Powder