Få mere at vide
Kaliumtris(1-pyrazolyl)borhydrid, 93%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572651 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10572651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296010050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18583-60-3 | C9H10BKN6 | 252.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Navn note 93%
CAS 18583-60-3
Smeltepunkt 182 °C til 188 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 93%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H10BKN6
MDL nummer MFCD00040346
Mængde 5 g
Synonym potassium hydrotris 1-pyrazolyl borate, potassium hydridotri 1h-pyrazol-1-yl borate 1-, potassium hydro-tris 1-pyrazolyl borate, potassium tri 1h-pyrazol-1-yl hydroborate, potassium tri 1-pyrazolyl borohydride, potassium hydrotris 1-pyrazolato borate, hydrate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, THF, DMF
InChI nøgle IBNGZWIUPDMZMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL [K+].C1=CN(N=C1)[BH-](N1C=CC=N1)N1C=CC=N1
IUPAC navn kaliumtris(lH-pyrazol-1-yl)boranuid
Molekylvægt (g/mol) 252.13
Formel vægt 252.13
Procent renhed 93%
Fysisk form Krystallinsk pulver