Få mere at vide
Kaliumtrioxalatoferrat(III)trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491177 25 g 25g
15481177 5 g 5g
15401187 100 g 100g
15411187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15491177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031124.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5936-11-8 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Kaliumtrioxalatoferrat(III)-trihydrat bruges i kemisk aktinometri til at måle lysflux.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5936-11-8
Molekylær formel C6H3FeK3O12
Molekylvægt (g/mol) 440.22
MDL nummer MFCD00150450
InChI nøgle YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Synonym Potassium iron(III) oxalate
PubChem CID 131675837
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
SMIL C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
IUPAC navn trikalium;2-hydroxy-2-oxoacetat;jern;oxalat;oxalsyre
Formel vægt 491.26 (437.21 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.133 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate