Få mere at vide
Potassium Trimethylsilanolate, TRC
Artikelnummer. 30420001
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30420001 5 g
1 options
Artikelnummer. 30420001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6985805G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Trimethylsilanolate
CAS 10519-96-7
Molekylær formel C3H9KOSi
Mængde 5 g
Synonym 1,1,1-Trimethylsilanol Potassium Salt, (Trimethylsiloxy)potassium, Trimethylsilanol Potassium Deriv., Trimethylsilanol Potassium Salt, Potassium Trimethylsilanolate, Potassium Trimethylsiloxide, Potassium Trimethylsilyloxide, Trimethylsiloxypotassium
InChI formel InChI=1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
SMIL [K+].C[Si](C)(C)[O-]
IUPAC navn potassium;trimethyl(oxido)silane
Molekylvægt (g/mol) 128.29
Formel vægt 128.006